Vai a
MP0DMANSPV
Manifold Spool, 1.5 in. x 13.16 in. Length
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
XXPEL3MAPMP0DMANSPHXX42P0B68
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)