Documenti fondamentali
MIXJ500L102L
Millipore
Mobius® 500L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Sinonimo/i:
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-40 °C temperature
Altezza
166.1 cm (65.4 in.)
Larghezza
116.2 cm (45.8 in.)
Spessore
104.8 cm (41.3 in.)
Peso
374 kg (825 lb)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.