Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
AC/DC input
6 V
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Il sistema Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) misura in maniera affidabile il potenziale di membrana e la resistenza elettrica di cellule epiteliali in coltura. Questo apparecchio fornisce misure qualitative dello stato di salute di un monostrato cellulare e misure quantitative della confluenza cellulare. Il pellet di argento/cloruro d′argento (Ag/AgCl) che riveste entrambe le punte dell′elettrodo misura la tensione. Le piccole dimensioni degli elettrodi permettono di misurare agevolmente la resistenza e la tensione trans-epiteliale delle cellule cresciute su membrane microporose. Gli accessori includono un set di elettrodi (fissi) di ricambio, un set di elettrodi regolabili e un set di elettrodi speciali da usarsi con le piastre ad inserti Millicell-96.
Caratteristiche & vantaggi:
- strumento portatile impiegabile sotto cappa a flusso laminare
- le misurazioni non compromettono la sterilità e non danneggiano le cellule sulla membrana
- ampiamente citato e raccomandato nei protocolli di coltura delle cellule epiteliali
Applicazioni:
- determinazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER), valutazione dello stato di salute di monostrati cellulari, misure quantitative della confluenza
Caratteristiche & vantaggi:
- strumento portatile impiegabile sotto cappa a flusso laminare
- le misurazioni non compromettono la sterilità e non danneggiano le cellule sulla membrana
- ampiamente citato e raccomandato nei protocolli di coltura delle cellule epiteliali
Applicazioni:
- determinazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER), valutazione dello stato di salute di monostrati cellulari, misure quantitative della confluenza
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?