Documenti fondamentali
MC0SP20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format
greener alternative
C0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
Sinonimo/i:
Filtri di profondità Millistak+ HC Pro Pod, Filtri di profondità Millistak+ Micro 20 C0SP, Raccordo Luer femmina, area superficiale 20 cm2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format, C0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
Materiali
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diametro
2.5 in. (6.4 cm)
Superficie filtrante
20 cm2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
input
sample type liquid
Raccordi
Luer fitting
Grado di filtrazione
C0SP
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Configurazione del dispositivo: Micro 20
Applicazioni
Chiarificazione primaria e secondaria (raccolta diretta; centrato)
Caratteristiche e vantaggi
I dispositivi Millistak+® HC Pro Micro 20 sono caratterizzati da:
  • Scalabilità migliorata nel corso delle prove di screening delle matrici
    • Area di filtrazione più piccola che riduce di circa il 15% i requisiti relativi al volume del flusso di alimentazione
    • Un alloggiamento trasparente che rende visibile il flusso del fluido
    • Velocità di flusso più facili da calcolare grazie all′area di filtrazione di 20 cm2
    Le matrici Millistak+® HC Pro sono caratterizzate da
    • Materiali costruttivi sintetici
    • Riduzione del 50% del tenore di TOC, di estraibili e dei volumi di acqua necessari al flussaggio preliminare
    • Assenza di interferenze con il test del lisato di amebociti di Limulus per la ricerca di endotossine batteriche da parte dei betaglucani
    • Risultati ripetibili da lotto a lotto, per lo sviluppo e l′implementazione di processi di chiarificazione robusti
    • Una capacità di filtrazione anche doppia rispetto ai migliori filtri a base di DE in commercio, a parità di proprietà di ritenzione del filtro
    • Migliore rimozione delle impurezze dovute alle proteine della cellula ospite (HCP)
    I filtri Pod con matrice Millistak+® sono caratterizzati da:
    • Volume morto ridotto, per una resa di prodotto maggiore
    • Formato modulare flessibile per una scalabilità fino a 20.000 litri
    • Una soluzione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
    • Moduli filtranti (Pod) autonomi, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
    • Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
    • Ingombro ridotto che ne facilita l′impiego in spazi ristretti
Confezionamento
3 EA
Altre note
Integrità assicurata dopo 2 cicli di autoclave da 60 minuti a 123° C.
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
MILLISTAK+® è un marchio registrato di proprietà della Merck KGaA, Darmstadt, Germania
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.