MC0HC05FS1
Filtro di profondità Millistak+® HC Pod
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+® HC Pod, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Perfusion bioreactor fluid
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Superficie filtrante
0.55 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
39-69 mg/m2
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
720-1260 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
C0HC
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Sodium: <3.0 mg/ft2
Calcium: <0.7 mg/ft2
Magnesium: <0.2 mg/ft2
Mercury: <0.01 mg/ft2
Chromium: <0.01 mg/ft2
Aluminum: <0.01 mg/ft2
Potassium: <0.01 mg/ft2
Lead: <0.01 mg/ft2
Arsenic: <0.01 mg/ft2
Cobalt: <0.01 mg/ft2
Iron: <0.01 mg/ft2
Manganese: <0.01 mg/ft2
Titanium: <0.01 mg/ft2
Zinc: <0.01 mg/ft2
Nota sulla preparazione
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo