Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
MACL09645
Caricatore di resina delle piastre MultiScreen
45µL, Black, Non-Sterile
Sinonimo/i:
Caricatore di resina delle piastre
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating), aluminum housing
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, receptor binding assay: suitable, solubility assay: suitable
plate size
96 wells
working volume
45 μL
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo quali strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e le ricerche nel campo delle life science.
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione o adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Application
45µL, nera, non-sterile
Categoria di ricerca
Saggi
Physical form
Codice colore: nero
Other Notes
Compatibile con i sistemi automatizzati: no
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MACL09600MACL09625MACL09680
description
45µL, Black, Non-Sterile
description
100µL, Black, Non-Sterile
description
25µL, Black, Non-Sterile
description
80µL, Black, Non-Sterile
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
aluminum housing, aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
material
aluminum (with non-stick, non-abrasion coating)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)