MABX8421
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 504
suitable for ELISA, suitable for lateral flow assay
Sinonimo/i:
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
504, monoclonal
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
SARS coronavirus ... N(43740575)
Descrizione generale
Specificità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Affinity Purification
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10mM PBS with 0.1% P300, pH 7.4.
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2