Documenti fondamentali
MABX8411
Sigma-Aldrich
Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1056
suitable for ELISA
Sinonimo/i:
SARS-CoV-2
Scegli un formato
1 MG
CHF 1’110.00
10 MG
CHF 10’000.00
CHF 1’110.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 1’110.00
10 MG
CHF 10’000.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 1’110.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1056, monoclonal
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
This mouse monoclonal Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein, 1056, Cat. No. MABX8411 is tested for use in ELISA, for the detection of COVID-19 Nucleoprotein.
Specificità
COVID-19, MERS & SARS Coronavirus Nucleoprotein (NP)
Immunogeno
Recombinant Coronavirus nucleoprotein peptide
Descrizione del bersaglio
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the MERS and SARS viruses.
Stato fisico
Purified in 10mM Phosphate Buffered Saline with 0.1% sodium azide, pH 7.0.
Ricostituzione
Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stoccaggio e stabilità
Short Term: 2-8°C. Long Term: -20°C. Avoid repeated freezing and thawing.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2