MABT888
Anti-ZO-2 Antibody, clone Vli13
culture supernatant, clone Vli13, from rabbit
Sinonimo/i:
Tight junction protein ZO-2, Tight junction protein 2, Zona occludens protein 2, Zonula occludens protein 2, ZO-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Vli13, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TJP2(9414)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ZO-2 in rat heart myocardium and brain tissue sections (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Tufts University School of Medicine, ME, USA).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ZO-2 in mouse heart tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2