MABT546
Anti-Troponin I Antibody, clone 5C11.1
clone 5C11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Cardiac Troponin I
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNI3(7137)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Troponin I in human skeletal muscle tissue lysate.