MABT495
Anti-MYL3, clone 7C1 Antibody
ascites fluid, clone 7C1, from mouse
Sinonimo/i:
Myosin light chain 3, Cardiac myosin light chain 1, CMLC1, Myosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1SB, Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Myl3(24585)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MYL3 in rat fetal heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1