MABT391
Anti-Myosin-10 Antibody, clone 5H4.1
clone 5H4.1, from mouse
Sinonimo/i:
Myosin-10, Cellular myosin heavy chain, type B, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, Non-muscle myosin heavy chain B, NMMHC-B, Non-muscle myosin heavy chain Iib, NMMHC II-b, NMMHC-IIB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH10(4628)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myosin-10 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1