MABT388
Anti-ADAM 17 Antibody, clone 16C11.1 | MABT388
clone 16C11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme, CD156b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16C11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM17(6868)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected ADAM 17 in human testis and colorectal cancer tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 17 in 10 µg of human acute myelogenous leukemia KG-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1