MABT386
Anti-Hu GBP-1/GBP-1 Antibody, clone 6C5.1
clone 6C5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Interferon-induced guanylate-binding protein 1, GTP-binding protein 1, GBP-1, HuGBP-1, Guanine nucleotide-binding protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GBP1(2633)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected hu GBP-1/GBP-1 in 400 µg of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1