MABT203
Anti-Abl (c-, v-, Bcr-) Antibody, clone 24-21
clone 24-21, from mouse
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein kinase ABL1, Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, Abelson tyrosine-protein kinase 1, Proto-oncogene c-Abl, p150
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24-21, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABI1(10006)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Abl (c-, v-, Bcr-) in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1