MABT1565
Anti-Desmin Antibody, clone DE-U-10
Sinonimo/i:
CMD1I, CSM1, CSM2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DE-U-10, monoclonal
PM
calculated mol wt 53.6 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
hamster, human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Porcine ... DES(396725)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmin in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Desmin in human skeletal muscle tissue extracts.
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmin in ELISA applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmin in Western Blotting applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmin in Immunofluorescence applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1