MABT1475
Anti-Cytokeratin-8 Antibody, clone 1E8
Sinonimo/i:
CYK8, KRT8, Keratin, type II cytoskeletal 8, Keratin-8 (K8), Type-II keratin Kb8
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
PM
calculated mol wt 53.7 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... KRT8(3856)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HaCaT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cytokeratin-8 in HaCaT cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunohistochemistry application (Sfakianos, J.P., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):2540).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Western Blotting application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunocytochemistry application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Inhibition Assay: An Anti-Cytokeratin-8, clone 1E8 Fab decreased plasminogen binding to breast cancer cell lines in Inhibition Assay (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2