MABT1349
Anti-Desmoglein-2 Antibody, clone CSTEM28
Sinonimo/i:
Cadherin family member 5;HDGC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CSTEM28, monoclonal
PM
calculated mol wt 122.29 kDa
observed mol wt ~78 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSG2(1829)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant human Desmoglein-2.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human Desmoglein-2.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in Flow Cytometry (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in Immunocytochemistry (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in ELISA (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1