MABT107
Anti-Src-like-adapter Antibody/SLAP1, clone 1D9.1
clone 1D9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Src-like-adapter, Src-like-adapter protein 1, SLAP-1, hSLAP
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLA(6503)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Src-like-adapter/SLAP1 in 400 µg of human lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2