MABS494
Anti-phospho MEKK5, (Thr845), clone PA214 Antibody
clone PA214, from rabbit
Sinonimo/i:
MEKK5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, MAPK/ERK kinase kinase 5, ASK-1, MEK kinase 5, MEKK 5, ASK1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PA214, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr845)
Informazioni sul gene
human ... MAP3K5(4217)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunological Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated MEKK5 protein in 10 µg of H2O2 treated Hek293A cell lysate
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1