MABS471
Anti-CYP26C1 Antibody, clone T6P1C7*E7
clone T6P1C7*E7, from mouse
Sinonimo/i:
Cytochrome P450 26C1, CYP26C1, Cytochrome P450, family 26, subfamily C, polypeptide 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T6P1C7*E7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP26C1(340665)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced ovalbumin-conjugated immunogen peptide by ELISA (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Western Blotting Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced the expression of exogenously transfected CYP26C1 in lysates from transfected, but not mock-transfected, human embryonic kidney cells (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL of this antibody detected CYP26C1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1