MABS449
Anti-Acylation Stimulating Protein Antibody, clone 4H3
clone 4H3, from mouse
Sinonimo/i:
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C3(718)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected purified Acylation Stimulating Protein from transfected HEK293 cell.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1