MABS417
Anti-GOT2, clone 3E9 Antibody
ascites fluid, clone 3E9, from mouse
Sinonimo/i:
Aspartate aminotransferase, mitochondrial, mAspAT, Fatty acid-binding protein, FABP-1, Glutamate oxaloacetate transaminase 2, Kynurenine aminotransferase 4, Kynurenine aminotransferase IV, Kynurenine-oxoglutarate transaminase 4, Kynurenine--oxoglutarate
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, monkey, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOT2(2806)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GOT2 in HEK293, PC-12, BCBL-1, HepG2 and NIH/3T3 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.