MABS2243
Anti-phospho-4E BP1 (Ser83) Antibody, clone CM14D3
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CM14D3, monoclonal
PM
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer83)
Informazioni sul gene
human ... EIF4EBP1(1978)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from A431 cells treated with PMA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected 4E-BP1 in lysate from A431 cells treated with PMA (200 nM, 20 min. at 37C), but not in untreated cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1