MABS2234
Anti-ICA 512/RESP18 Antibody, clone 1348-D29-1
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N;R-PTP-N;Islet cell antigen 512;ICA 512;Islet cell autoantigen 3;PTP IA-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1348-D29-1, monoclonal
PM
calculated mol wt 105.85 kDa
observed mol wt ~110-140 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRN(5798)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from EndoC βH1 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ICA 512/RESP18 in EndoC βH1 cells, but not in cells subjected to RNAi knockdown.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Immunofluorescence applications (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Western Blotting application (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1