MABS1936
Anti-BMP-10 Antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13C11, monoclonal
PM
calculated mol wt 52 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP10(27302)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected BMP-10 in Human heart tissue lysate.
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot of this antibody neutralized BMP-10 and exacerbated the remodeling defect in BMP-9 knockout mice pups and led to a reopening of the ductus arteriosus. (Levet, S., et. al. (2015). PNAS. 112(25):E3207-15)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BMP-10 in Western Blotting applications (Tillet, E., et. al. (2018). J Biol Chem. 293(28):10963-10974).
ELISA Analysis: A representative lot detected BMP-10 in ELISA applications (Tillet, E., et. al. (2018). J Biol Chem. 293(28):10963-10974).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2