MABS1721
Anti-Potassium Channel Kir3.4 Antibody, clone 8F4.1
clone 8F4.1, from mouse
Sinonimo/i:
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, Cardiac inward rectifier, CIR, Heart KATP channel, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, GIRK-4, IRK-4, KATP-1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNJ5(3762)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected potassium channel Kir3.4 in 10 µg of human adrenal gland tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1