MABS1703
Anti-MGAT2 Antibody, clone 4A5.2
clone 4A5.2, from mouse
Sinonimo/i:
Alpha-1, 6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, Beta-1, 2-N-acetylglucosaminyltransferase II, GlcNAc-T II, GNT-II, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 2, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
human ... MOGAT2(80168)
Descrizione generale
Ref.:
Tan, J., et al. (1995). Eur. J. Biochem. 231, 317-328.
Tan J., et al. (1996), Am. J. Hum. Genet. 159, 810-817.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MGAT2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1