MABS1683
Anti-UBE3A Antibody, clone 10H7.1
clone 10H7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Ubiquitin-protein ligase E3A, EC: 2.3.2.26, E6AP ubiquitin-protein ligase, HECT-type ubiquitin transferase E3A, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE3A(7337)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected UBE3A in human cerebral cortex and human testis tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UBE3A in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1