MABS1228
Anti-ANKRD1/CARP Antibody, clone 12G8.2
clone 12G8.2, from mouse
Sinonimo/i:
Ankyrin repeat domain-containing protein 1, Cardiac ankyrin repeat protein, Cytokine-inducible gene C-193 protein, Cytokine-inducible nuclear protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12G8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANKRD1(27063)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ANKRD1/CARP in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1