MABS1187
Anti-phospho-GADS (Thr262) Antibody, clone 6E11.2
clone 6E11.2, from mouse
Sinonimo/i:
GRB2-related adapter protein 2, Thr262 phosphorylated, Adapter protein GRID, Thr262 phosphorylated, GRAP-2, Thr262 phosphorylated, GRB-2-like protein, Thr262 phosphorylated, Grb2-related adapter protein downstream of Shc, Thr262 phosphorylated, GRB2L, Th
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr262)
Informazioni sul gene
human ... GRAP2(9402)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunological Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GADS Thr262 phosphorylation induction in 10 µg lysate from Calyculin A- and TNFα-treated Jurkat cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1