MABS1171
Anti-MPST Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Sinonimo/i:
3-mercaptopyruvate sulfurtransferase, MpST, MST, tRNA thiouridine modification protein, TUM1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPST(4357)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected MPST in human heart and kidney tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MPST in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1