MABN838
Anti-Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 Antibody, clone 8D7.1
clone 8D7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Retinal Dehydrogenase 1, RALDH 1, RalDH1, ALDH-E1, ALHDII, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALDH1A1(216)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in human testis tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1