MABN738
Anti-OCT6 Antibody, clone KT110
clone KT110, from mouse
Sinonimo/i:
POU domain, class 3, transcription factor 1, Octamer-binding protein 6, Oct-6, Octamer-binding transcription factor 6, OTF-6, POU domain transcription factor SCIP
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
IHC
WB
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KT110, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC22A16(85413)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Electophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) Analysis: A representative lot detected SphK1 in nuclear extracts from RT4 Schwannoma or primay rat Shcwann cells (Prof. D. Meijer, Erasmus University Medical Center, Rotterdam.
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected OCT6 in 10 µg of H9 human embreyonic stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2