MABN717
Anti-WNT10B Antibody, clone 5A7
ascites fluid, clone 5A7, from mouse
Sinonimo/i:
Protein Wnt-10b, Protein Wnt-12
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNT10B(7480)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WNT10B in PANC-1 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected WNT10B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa cell lysate