MABN704
Anti-ASS1 Antibody, clone 2C10
clone 2C10, from mouse
Sinonimo/i:
Argininosuccinate synthase, Citrulline--aspartate ligase, ASS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, monkey
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASS1(445)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ASS1 in A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH/3T3, PC-12 and Cos7 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH/3T3, PC-12 and Cos7 cell lysates
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2