MABN690
Anti-PPP1CA Antibody, clone 5E9
ascites fluid, clone 5E9, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-alpha catalytic subunit
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1CA(5499)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PPP1CA in HeLa, HepG2, MCF-7, Jurkat, and A549 cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa, HepG2, MCF-7, Jurkat, and A549 cell lysates