Documenti
MABN665
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sinaptotagmina-7, clone N275/14
clone N275/14, from mouse
Sinonimo/i:
Synaptotagmin-7, Synaptotagmin VII, SytVII
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N275/14, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT7(9066)
Categorie correlate
Descrizione generale
La sinaptotagmina-7, denominata anche sinaptotagmina VII (SytVII), è un membro della famiglia dei trasportatori transmembrana delle sinaptotagmine. La sinaptotagmina-7 è coinvolta nella riparazione della membrana citoplasmatica, e probabilmente nell'esocitosi Ca2+-dipendente e nel trafficking delle vescicole secretorie.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il dominio citoplasmatico C2A della sinaptotagmina-7. Questo anticorpo non mostra reattività crociata con la sinaptotagmina-6 né con altre sinaptotagmine (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico C2A
Proteina ricombinante corrispondente al dominio citoplasmatico C2A della sinaptotagmina-7 di topo.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare la proteina sinaptotagmina-7 in tessuto di talamo umano.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-sinaptotagmina-7, clone N275/14, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico indirizzato contro la proteina sinaptotagmina ed è stato testato in saggi di Western blotting & IHC.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale nell'ambito dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la sinaptotagmina-7 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 45 kDa. In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di topo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Synaptotagmin-7 Enhances Facilitation of Cav2.1 Calcium Channels.
Djillani, et al.
eNeuro, 9 (2023)
Gaël Barthet et al.
Nature communications, 9(1), 4780-4780 (2018-11-16)
Mutations of the intramembrane protease presenilin (PS) or of its main substrate, the amyloid precursor protein (APP), cause early-onset form of Alzheimer disease. PS and APP interact with proteins of the neurotransmitter release machinery without identified functional consequences. Here we
Christopher Weyrer et al.
Cell reports, 36(12), 109719-109719 (2021-09-23)
Synaptotagmin 7 (Syt7) is a high-affinity calcium sensor that is implicated in multiple aspects of synaptic transmission. Here, we study the influence of Syt7 on the climbing fiber (CF) to Purkinje cell (PC) synapse. We find that small facilitation and
Bassam Tawfik et al.
eLife, 10 (2021-03-23)
Synaptotagmins confer calcium-dependence to the exocytosis of secretory vesicles, but how coexpressed synaptotagmins interact remains unclear. We find that synaptotagmin-1 and synaptotagmin-7 when present alone act as standalone fast and slow Ca2+-sensors for vesicle fusion in mouse chromaffin cells. When
Katarina Trajkovic et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(37), 9000-9012 (2017-08-20)
Huntington's disease (HD) is an autosomal-dominant neurodegenerative disorder caused by the expansion of a CAG triplet in the gene encoding for huntingtin (Htt). The resulting mutant protein (mHtt) with extended polyglutamine (polyQ) sequence at the N terminus leads to neuronal