MABN615
Anti-Pan-GRK Antibody, clone N145/20
clone N145/20, from mouse
Sinonimo/i:
G protein-coupled receptor kinase 5, G protein-coupled receptor kinase GRK5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N145/20, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Grk5(14773)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pan-GRK in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse liver tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1