MABN448
Anti-ENC-1 Antibody, clone 1H8.1
clone 1H8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Ectoderm-neural cortex protein 1, ENC-1, Kelch-like protein 37, Nuclear matrix protein NRP/B, p53-induced gene 10 protein
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENC1(8507)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected ENC-1 in human cerebellum and cerebral cortex tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ENC-1 in 10 µg of human hippocampus tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1