MABN396
Anti-CFDP1 Antibody, clone 15E5.1
clone 15E5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Bucentaur, CFDP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15E5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFDP1(10428)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CFDP1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1