MABN281
Anti-Numb Antibody, clone 6G10.1
clone 6G10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Protein numb homolog, h-Numb, S171
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUMB(8650)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Numb in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2