MABN266
Anti-SR-25 Antibody, clone 1F6.1
clone 1F6.1, from mouse
Sinonimo/i:
ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 4, ARL-6-interacting protein 4, Aip-4, HSP-975, HSVI-binding protein, SR-15, SRp25, SR-25
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARL6IP4(51329)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Dylight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SR-25 in HeLa cells treated with Mimosine and Nocodazole.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1