MABN2487
Anti-Astrin Antibody, clone C-1
clone C-1, from mouse
Sinonimo/i:
Sperm-associated antigen 5, Deepest, Mitotic spindle-associated protein p126, MAP126
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPAG5(10615)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Astrin in Immunocytochemistry applications (Schmidt, J.C., et. al. (2010). J Cell Biol. 191(2):269-80; Yang, Y.C., et. al. (2006). Biochem Biophys Res Commun. 343(2):428-34; Kern, D.M., et. al. (2016). J Cell Biol. 213(3):315-28).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Astrin in HeLa cell lysate.