MABN2436
Anti-Guanylate Cyclase 2E Antibody, clone 8A5
clone 8A5, from mouse
Sinonimo/i:
RETGC-1, Guanylate cyclase-E, Guanylate cyclase-2E, GC-E
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A5, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Gucy2E(14919)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Immunofluorescence applications (Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905).
Western Blotting Analysis: 10 ug/mL of a representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in mouse retina tissue lysates (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Western Blotting applications (Peshenko, I.V., et. al. (2011). Biochemistry. 50(44):9511-9; Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905)
Neuroscience
Qualità
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1