MABN2395
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Sinonimo/i:
Retinal degeneration slow protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Prph2(19133)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunofluorescence applications (Chakraborty, D., et. al. (2010). Hum Mol Genet. 19(24):4799-812).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Western Blotting applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunocytochemistry applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peripherin-2 in the outer layer of photoreceptor cells of mouse eye tissue.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1