MABN2266
Anti-ARID1B Antibody, clone 3D9.1
clone 3D9.1, from mouse
Sinonimo/i:
AT-rich interactive domain-containing protein 1B, ARID domain-containing protein 1B, BRG1-associated factor 250b, BAF250B, BRG1-binding protein hELD/OSA1, Osa homolog 2, hOsa2, p250R
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARID1B(57492)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARID1B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1