MABN2250
Anti-PDE6a Antibody, clone 7A11.1
clone 7A11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Rod cGMP-specific 3′, 5′-cyclic phosphodiesterase subunit alpha, EC: 3.1.4.35, cGMP-PDE alpha, PDE V-B1
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDE6A(5145)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDE6a in Human retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1