MABN1611
Anti-Beta-Dystrobrevin Antibody, clone 6B5.1
culture supernatant, clone 6B5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Dystrobrevin beta, Beta-dystrobrevin, DTN-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DTNB(1838)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected beta-dystrobrevin isoforms in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected beta-dystrobrevin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2