MABN160
Anti-Syntenin-1 Antibody, clone 4F4.1
clone 4F4.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Syntenin-1, Melanoma differentiation-associated protein 9, MDA-9, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, TACIP18, Scaffold protein Pbp1, Syndecan-binding protein 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDCBP(6386)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Syntenin-1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.